Learn More
Invitrogen™ Safe Imager™ 2.0 Blue-Light Transilluminator
Product Code. 10507584
Change view
Click to view available options
Mått (L x B x H):
29.5 x 32.5 x 6.5 cm
Unit Size:
Varje
Product Code. Mått (L x B x H) Unit Size
10507584 29.5 x 32.5 x 6.5 cm Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Product Code. 10507584 Supplier Invitrogen™ Supplier No. G6600EU
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Safe Imager™ 2.0 Blue-Light Transilluminator
De Safe Imager™ Blue-Light Transilluminator är designad för att titta på färgade geler på laboratoriebänken eller i geldokumentationssystem. Ljus från LED-källan inuti instrumentet passerar genom ett blått filter som producerar ljus med en smal emissionstopp centrerad på cirka 470 nm, effektivt för excitering av SYBR™ DNA-bindande färgämnen som t.ex SYBR™ Säker DNA-gelfärgning, samt många av våra proteingelfläckar som t.ex SYPRO™ Rubin, SYPRO™ Orange, och Pro-Q™ Diamantfläckar. Känsligheten som erhålls med detta instrument är jämförbar med den som erhålls med en standard UV-transilluminator. Till skillnad från UV-transilluminatorer Safe Imager™ transilluminator producerar inte UV-ljus och kräver ingen UV-skyddsutrustning under användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Transilluminator
För användning med (applikation) Nukleinsyragelelektrofores och blotting, proteingelelektrofores
För användning med (utrustning) Safe Imager™
Mått (L x B x H) 29.5 x 32.5 x 6.5 cm
Elektriska krav Pluggtyp: EU
Innehåll och lagring • Safe Imager
•Bärnstensfärgad filterenhet
• Nätsladd
• Safe Imager visningsglasögon
Frakt skick Rumstemperatur
Gröna funktioner Energieffektiv
Typ av belysning LED blå