Beskrivning
- När säkerhetsförseglingen har brutits uppträder ett silverrutmönster på både underytan och ytan av själva klistermärket
- Säkerhetsetikett safe-it används som originalitetssigill och som skydd mot manipulationer av t.ex. prover, retentionsprover, för att transportera prover, försegla behållare med viktiga eller farliga kemikalier i labbet samt försegla brev, försändelser och mycket mer
- Den första öppningen av en förpackning görs uppenbar och oåterkallelig synlig med förseglingen som garanterar originalitet, otillåten öppning kan därför bevisas
- Om säkerhetsetiketten tas bort delas den upp i separata lager
- Ett mönster som tidigare var dolt dyker upp på ytan och är oåterkalleligt
- Limmet lämnar en rest på ytan som inte kan tas bort (en så kallad void-etikett)
- När etiketten har tagits bort kan den inte användas igen
- Det är därför inte möjligt att ändra etiketten eller ändra den i efterhand
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Sigill garanterar originalitet |
| Färg | Silver |
| Utskrivbara sidor | Front |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa text | Without |
| För användning med (applikation) | Prover, retentionsprover, transport av prover, försegling av behållare |
| Inkluderar | Rutbrädemönster, synligt bevis på manipulering |
| Kvantitet | 500:-/rulle |
| Mått (L x B) | 20 x 95 mm |
| Visa mer |