Läs mer
BOLA Safe-Lab Nötter
Produktkod. 10471302
Change view
Produktlinje:
NS 19/26
NS 29/32
NS 45/40
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produktlinje
10471302 NS 29/32
10690942 NS 19/26
10216981 NS 45/40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10471302 Leverantör BOLA Leverantörsnummer K 134910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.43 SEK
    193.93 SEK / Paket med 1
    Save 65.50 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 05-01-2027
Safe-Lab Muttrar glasfiberförstärkt PTFE
  • Möjliggör en tät och säker anslutning samt enkel urkoppling av kon och uttag.
  • Den speciella muttern som hålls på en yttre gänga ovanför konen håller och låser hylsan. För att koppla bort måste denna speciella mutter vridas medurs.
  • Effekten förstärks av gängans stigning och överförs axiellt till hylsan.
  • Jordfogen släpps.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produktlinje NS 29/32
Färg Vitt
Flexibilitet Stel
Max. Driftstemperatur (engelska) 482 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C