Beskrivning
- Gångjärn Eppendorf Safe-Lock locket förhindrar oavsiktlig locköppning under inkubation och förvaring
- Polypropen ger hög motståndskraft mot kemikalier, mekanisk påfrestning och extrema temperaturer
- Tillverkad utan mögelsläppmedel, mjukgörare eller biocider som kan ha en negativ effekt på bioanalyser
- g-Safe™ : Exceptionell centrifugeringsstabilitet upp till 30 000x g förhindrar provförlust på grund av rörbrott och ger extra säkerhet vid arbete med farliga prover
- Exakt locktätning för minimal avdunstning vid långtidsförvaring
- Stort frostat lock och yta på sidan för enkel märkning
- Garanterad funktionalitet från -86 till +100 °C
- Autoklaverbar när den är öppen (°121 C, 20 min.)
- Tillgänglig i lot-certifierad PCR-ren, Eppendorf Forensic DNA Grade, och Biopur kvalitet för garanterad renhet
- Finns i Eppendorf Protein och DNA LoBind material för maximal återvinning av värdefulla prover
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 ml |
| Färg | Blått |
| Material | Polypropen |
| Förpackning | 500/Pk. |
| Temperaturområde (metriskt) | –86 till 100 °C |