Läs mer
Eppendorf™ Safe Lock Micro provrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10547381 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kapacitet (metrisk) unitSize
10547381 Gult 2 ml Paket med 1000
10663981 Blått 2 ml Paket med 1000
10768371 Klart 0,5 ml Paket med 500
10058770 Rött 2 ml Paket med 1000
10421193 Gult 0,5 ml Paket med 500
10490993 Blått 0,5 ml Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10547381 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030120205
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa mikrorör av polypropen för en mängd olika applikationer. Eppendorf™ Safe Lock Micro provrör har gångjärn Eppendorf Safe-Lock lock för enastående skydd mot oavsiktlig öppning under inkubation och förvaring.
  • Gångjärn Eppendorf Safe-Lock locket förhindrar oavsiktlig locköppning under inkubation och förvaring
  • Polypropen ger hög motståndskraft mot kemikalier, mekanisk påfrestning och extrema temperaturer
  • Tillverkad utan mögelsläppmedel, mjukgörare eller biocider som kan ha en negativ effekt på bioanalyser
  • g-Safe™ : Exceptionell centrifugeringsstabilitet upp till 30 000x g förhindrar provförlust på grund av rörbrott och ger extra säkerhet vid arbete med farliga prover
  • Exakt locktätning för minimal avdunstning vid långtidsförvaring
  • Stort frostat lock och yta på sidan för enkel märkning
  • Garanterad funktionalitet från -86 till +100 °C
  • Autoklaverbar när den är öppen (°121 C, 20 min.)
  • Tillgänglig i lot-certifierad PCR-ren, Eppendorf Forensic DNA Grade, och Biopur kvalitet för garanterad renhet
  • Finns i Eppendorf Protein och DNA LoBind material för maximal återvinning av värdefulla prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Färg Gult
Material Polypropen
Förpackning 1000/Pk.
Temperaturområde (metriskt) –86 till 100 °C