Beskrivning
- BioBased (gjord av 100 % biobaserat material) hjälper till att minska koldioxidavtrycket relaterat till förbrukningsvaror i laboratoriet
- De biobaserade rören har identiska materialegenskaper och tekniska specifikationer som våra icke-biobaserade rör
- Det gångjärnsförsedda Eppendorf Safe-Lock locket förhindrar oavsiktlig öppning av locket under inkubation och förvaring
- Biobaserad polypropenkonstruktion erbjuder robust motståndskraft mot kemikalier, mekaniska påfrestningar och extrema temperaturer
- Precisionsförsegling av locket minimerar avdunstningshastigheten under långa lagringsperioder
- Det generöst stora frostade locket och sidoytan underlättar märkning
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 ml |
| Färg | Klart |
| Material | Polypropen |
| För användning med (utrustning) | Centrifugering |
| Antal per förpackning | 500 |
| Förpackning | Återförslutningsbara påsar |
| Temperaturområde (metriskt) | -86 °C till +100 °C |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |