Läs mer
Eppendorf™ Safe-Lock Tubes™ Biobaserad mikrotub
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 30560022 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2,0 ml
Renhet eller kvalitetsklass:
Eppendorf-kvalitet
PCR-rengöring
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Renhet eller kvalitetsklass
30560022 2,0 ml PCR-rengöring
30560021 0,5 ml Eppendorf-kvalitet
30560023 0,5 ml PCR-rengöring
30560020 1,5 ml Eppendorf-kvalitet
30560024 1,5 ml PCR-rengöring
30560025 2,0 ml Eppendorf-kvalitet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30560022 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030123182
Lägg i varukorgen
Add to basket
100 % biobaserad plast, 0,5 till 2,0 ml-rör har en unik låsmekanism för att skydda ditt prov
  • BioBased (made of 100% bio-based material) varient aids in the reduction of consumable-related carbon footprint in the lab
  • The bio-based tubes have identical material properties and technical specifications as our non-BioBased tubes
  • The hinged Eppendorf Safe-Lock lid prevents inadvertent lid opening during incubation and storage
  • Bio-based Polypropylene construction offers robust resistance to chemicals, mechanical stress, and extreme temperatures
  • Precision lid sealing minimizes evaporation rates during extended storage periods
  • The generously sized frosted lid and side surface facilitate easy labeling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Stängningsfärg Clear
Autoklaveringsbar Autoclavable
Kapacitet (metrisk) 2,0 ml
Färg Clear
Material Polypropylene
För användning med (utrustning) Centrifugation
Antal per förpackning 1000
Förpackning Resealable Bags
Temperaturområde (metriskt) -86°C to +100°C
Sterilitet Non-sterile
Renhet eller kvalitetsklass PCR-rengöring
Graderad Yes
Förslutningstyp Safe-lock Lid
Bottenform Conical
Max. RCF 25,000 g
Gröna funktioner Made From 100 % Renewable Resources
Form Cylindrical
Produkttyp Microtube