Läs mer
Eppendorf™ Safe-Lock Tubes™ Biobaserad mikrotub
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30560025 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2,0 ml
Renhet eller kvalitetsklass:
Eppendorf Kategori
PCR Clean
PCR-rengöring
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Renhet eller kvalitetsklass
30560025 2,0 ml Eppendorf Kategori
30560021 0,5 ml Eppendorf Kategori
30560023 0,5 ml PCR Clean
30560020 1,5 ml Eppendorf Kategori
30560024 1,5 ml PCR Clean
30560022 2,0 ml PCR-rengöring
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30560025 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030123166
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
100 % biobaserad plast, 0,5 till 2,0 ml-rör har en unik låsmekanism för att skydda ditt prov
  • BioBased (gjord av 100 % biobaserat material) hjälper till att minska koldioxidavtrycket relaterat till förbrukningsvaror i laboratoriet
  • De biobaserade rören har identiska materialegenskaper och tekniska specifikationer som våra icke-biobaserade rör
  • Det gångjärnsförsedda Eppendorf Safe-Lock locket förhindrar oavsiktlig öppning av locket under inkubation och förvaring
  • Biobaserad polypropenkonstruktion erbjuder robust motståndskraft mot kemikalier, mekaniska påfrestningar och extrema temperaturer
  • Precisionsförsegling av locket minimerar avdunstningshastigheten under långa lagringsperioder
  • Det generöst stora frostade locket och sidoytan underlättar märkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 2,0 ml
Färg Klart
Material Polypropen
För användning med (utrustning) Centrifugering
Antal per förpackning 1000
Förpackning Återförslutningsbara påsar
Temperaturområde (metriskt) -86 °C till +100 °C
Sterilitet Icke-steril
Renhet eller kvalitetsklass Eppendorf Kategori
Graderad Ja
Förslutningstyp Locklock med kassaskåp
Bottenform Konisk
Max. RCF 25,000 g
Kvantitet 1000
Gröna funktioner Tillverkade av 100 % förnybara resurser
Form Cylindrisk
Produkttyp Mikrorör