Läs mer
Eppendorf™ Safe-Lock Tubes™ BioBased Microtube
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200113572 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2,0 ml
Renhet eller kvalitetsklass:
Eppendorf-kvalitet
PCR-rengöring
Produktkod. 30560021
Brand: Eppendorf™ 0030123042
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
100% bio-based plastic, 0.5 to 2.0 mL tubes feature a unique locking mechanism to protect your sample
  • BioBased (made of 100% bio-based material) varient aids in the reduction of consumable-related carbon footprint in the lab
  • The bio-based tubes have identical material properties and technical specifications as our non-BioBased tubes
  • The hinged Eppendorf Safe-Lock lid prevents inadvertent lid opening during incubation and storage
  • Bio-based Polypropylene construction offers robust resistance to chemicals, mechanical stress, and extreme temperatures
  • Precision lid sealing minimizes evaporation rates during extended storage periods
  • The generously sized frosted lid and side surface facilitate easy labeling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Clear
Autoklaveringsbar Autoclavable
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Färg Clear
Material Polypropylene
För användning med (utrustning) Centrifugation
Antal per förpackning 500
Förpackning Resealable Bags
Temperaturområde (metriskt) -86°C to +100°C
Sterilitet Non-sterile
Renhet eller kvalitetsklass Eppendorf-kvalitet
Graderad Yes
Förslutningstyp Safe-lock Lid
Bottenform Conical
Max. RCF 30,000 g
Kvantitet 500
Gröna funktioner Made From 100 % Renewable Resources
Form Cylindrical
Produkttyp Microtube