Beskrivning
- De Eppendorf Safe-Lock rör med ett gångjärnsförsett lock förhindrar oavsiktlig öppning under inkubation och förvaring.
- g-Safe™ teknik, beroende på Safe-Lock Rörvariant (se manualen), säkerställer exceptionell centrifugeringsstabilitet upp till 30 000 xg, förhindrar provförlust från rörbrott och ökar säkerheten vid hantering av farliga prover.
- Tillverkad utan användning av glidmedel, mjukgörare och biocider– ämnen som är kända för att läcka från plastförnödenheter in i provet, vilket negativt påverkar bioanalysresultaten.
- Polypropenkonstruktion ger hög motståndskraft mot kemikalier, mekanisk påfrestning och extrema temperaturer.
- Exakt locktätning minimerar avdunstningshastigheten under långvarig förvaring.
- Röret har ett stort frostat lock och sidoyta för enkel märkning.
- Funktionalitet säkerställs inom ett temperaturområde från -86° C till 100° C.
- Autoklaverbar när den är öppen (°121 C, 20 min.) för effektiv sterilisering.
- Tillgänglig i lot-certifierad PCR Clean, Eppendorf Forensic DNA Grade, och Biopur™ kvalitet för testad renhet.
Specifikationer
Specifikationer
| Keps stil | Gångjärnsförsett lock |
| Stängningsfärg | Färglös |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Färg | Klart |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Inkubation och lagring |
| Antal per förpackning | 500 Pk. |
| Förpackning | 500 rör (10 påsar x 50 rör) |
| Visa mer |