Läs mer
Eppendorf™ Safe-Lock Rör 2,0 ml - Mikrorör
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7112267 Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Klart
Renhet eller kvalitetsklass:
Rättsmedicinsk DNA-klass
Max. RCF:
22 000 x g
Förpackning:
500 rör (10 påsar x 50 rör)
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 15635367
Brand: Eppendorf™ 0030123620
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Eppendorf™ Safe-Lock Rör 2,0 mL - Mikrorör säkerställer säker provkonservering. Med en innovativ Safe-Lock mekanism förhindrar dessa mikrorör oavsiktliga öppningar, vilket ger tillförlitlighet i en kapacitet på 2,0 ml. Idealiska för olika applikationer, de kombinerar hållbarhet, användarvänlighet och provskydd.
  • De Eppendorf Safe-Lock rör med ett gångjärnsförsett lock förhindrar oavsiktlig öppning under inkubation och förvaring.
  • g-Safe™ teknik, beroende på Safe-Lock Rörvariant (se manualen), säkerställer exceptionell centrifugeringsstabilitet upp till 30 000 xg, förhindrar provförlust från rörbrott och ökar säkerheten vid hantering av farliga prover.
  • Tillverkad utan användning av glidmedel, mjukgörare och biocider– ämnen som är kända för att läcka från plastförnödenheter in i provet, vilket negativt påverkar bioanalysresultaten.
  • Polypropenkonstruktion ger hög motståndskraft mot kemikalier, mekanisk påfrestning och extrema temperaturer.
  • Exakt locktätning minimerar avdunstningshastigheten under långvarig förvaring.
  • Röret har ett stort frostat lock och sidoyta för enkel märkning.
  • Funktionalitet säkerställs inom ett temperaturområde från -86° C till 100° C.
  • Autoklaverbar när den är öppen (°121 C, 20 min.) för effektiv sterilisering.
  • Tillgänglig i lot-certifierad PCR Clean, Eppendorf Forensic DNA Grade, och Biopur™ kvalitet för testad renhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Gångjärnsförsett lock
Stängningsfärg Färglös
Stängningsmaterial Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Färg Klart
Material Polypropen
För användning med (applikation) Inkubation och lagring
Antal per förpackning 500 Pk.
Förpackning 500 rör (10 påsar x 50 rör)
Temperaturområde (engelska) -122,8 °F till +212 °F
Temperaturområde (metriskt) -86 °C till +100 °C
Sterilitet Icke-steril
Renhet eller kvalitetsklass Rättsmedicinsk DNA-klass
Graderad Ja
Kapacitet (engelska) 0,07 oz.
Förslutningstyp Safe-lock lock
Max. RCF 22 000 x g
Produkttyp Låsande mikrorör med snäpplock