Beskrivning
- Gångjärn Eppendorf Safe-Lock locket förhindrar oavsiktlig locköppning under inkubation och förvaring
- Polypropen ger hög motståndskraft mot kemikalier, mekanisk påfrestning och extrema temperaturer
- Tillverkad utan användning av glidmedel, mjukgörare och biocider– ämnen som har visat sig läcka från plastförnödenheter in i provet och negativt påverka bioanalysresultaten
- g-Safe™ : Beroende på Safe-Lock Rörvariant (se manual) exceptionell centrifugeringsstabilitet upp till 30.000x g förhindrar provförlust på grund av rörbrott och ger extra säkerhet vid arbete med farliga prover
- Exakt locktätning för minimal avdunstning vid långtidsförvaring - Stort frostat lock och yta på sidan för enkel märkning
- Säkerställd funktionalitet från -86° C till 100° C
- Autoklaverbar när den är öppen (121° C, 20 min)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Färg | Mörkgrön |
| Förpackning | 1000 |
| Temperaturområde (metriskt) | -86 – 100 °C |
Eppendorf Safe-Lock Rören är engångsprovrör avsedda som primärkärl i enlighet med EN 14254:2004 och för förvaring av mänskliga prover, med undantag för blodprover för in vitro-diagnostik. Eppendorf Safe-Lock Rören är endast avsedda att användas av utbildad och utbildad personal.