Description
- 3-nivåkodning för säker identifiering av prov och kärl
- Koder på tre sidor av plattorna för flexibel avläsning
- ECC 200 felkorrigeringsfunktion möjliggör säker kodläsning med upp till 25 % skadade koder
- Ytterligare, ID-specifik information om plåtar tillgänglig via Eppendorf DataPort för dokumentationsändamål
- Direktimport till eLabInventory och eLabJournal™ mjukvara för bekväm hantering
- Importera till andra databassystem möjligt
- Tillverkad av högkvalitativ polypropen för högsta provrenhet
Specifications
Specifications
| Streckkod | Alfanumerisk |
| Formatera | SBS Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 25 tallrikar |
| Färg | Blått |
| Produkttyp | PCR-platta |
| Kjol stil | Kantad |
| Material | Polypropen, Polykarbonat |
| Volym (metrisk) Tja | 150μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Show More |