Läs mer
Eppendorf™ SafeCode-plattor
Handla allt Eppendorf Produkter
Array:
16 x 24
8 x 12
Produkttyp:
Deepwell Tallrik
Mikroplatta
PCR-platta
Volym (metrisk) Tja:
45μ L
200μ L
250μ L
320μ L
500μ L
1000μ L
2000 μl
Well Shape:
Konisk botten (V-brunn)
Rund botten (U-brunn)
Rund, konisk botten (V-brunn)
Beskrivning
- 3-nivåkodning för säker identifiering av prov och kärl
- Koder på tre sidor av plattorna för flexibel avläsning
- ECC 200 felkorrigeringsfunktion möjliggör säker kodläsning med upp till 30 % skadade koder
- Ytterligare, ID-specifik information om plåtar tillgänglig via Eppendorf™ DataPort för dokumentationsändamål
- Direktimport till eLabInventory och eLabJournal mjukvara för bekväm hantering
- Importera till andra databassystem möjligt
- Tillverkad av högkvalitativ polypropen för högsta provrenhet
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Med streckkod |
| Formatera | SBS Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Produktlinje | Eppendorf |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | PCR-platta |
| Kjol stil | Kantad |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 250μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |