Läs mer
Eppendorf™ SafeCode-plattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17815938 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Array:
16 x 24
8 x 12
Produkttyp:
Deepwell Tallrik
Mikroplatta
PCR-platta
Volym (metrisk) Tja:
45μ L
200μ L
250μ L
320μ L
500μ L
1000μ L
2000 μl
Well Shape:
Konisk botten (V-brunn)
Rund botten (U-brunn)
Rund, konisk botten (V-brunn)
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Array Produkttyp Volym (metrisk) Tja Well Shape
17815938 16 x 24 Deepwell Tallrik 200μ L Rund botten (U-brunn)
17805938 8 x 12 PCR-platta 250μ L Konisk botten (V-brunn)
17825938 8 x 12 Mikroplatta 320μ L Rund, konisk botten (V-brunn)
17855938 8 x 12 Deepwell Tallrik 500μ L Rund botten (U-brunn)
17875928 8 x 12 Deepwell Tallrik 1000μ L Rund botten (U-brunn)
17835938 8 x 12 Deepwell Tallrik 2000 μl Rund botten (U-brunn)
17845938 16 x 24 PCR-platta 45μ L Konisk botten (V-brunn)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17815938 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030113551
I lager
Plattor med SafeCode streckkodning möjliggör säker och pålitlig providentifiering vid bänken. Olika typer av tallrikar tillgängliga.
  • 3-nivåkodning för säker identifiering av prov och kärl
  • Koder på tre sidor av plattorna för flexibel avläsning
  • ECC 200 felkorrigeringsfunktion möjliggör säker kodläsning med upp till 30 % skadade koder
  • Ytterligare, ID-specifik information om plåtar tillgänglig via Eppendorf™ DataPort för dokumentationsändamål
  • Direktimport till eLabInventory och eLabJournal mjukvara för bekväm hantering
  • Importera till andra databassystem möjligt
  • Tillverkad av högkvalitativ polypropen för högsta provrenhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Med streckkod
Formatera SBS Standard
Array 16 x 24
Produktlinje Eppendorf
Färg Klart
Produkttyp Deepwell Tallrik
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 200μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Rund botten (U-brunn)
Kvantitet 8 Tallrikar/påse, 5 påsar/pk.
Lämplig för ändamålet PCR-klar