Läs mer
DWK Life Sciences Säkerhet, för säkerhetsstandard jorduttag
Produktkod. 15901561 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Ledstorlek:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 15901561
Brand: DWK Life Sciences 286217105
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Komponent i systemet för säker lossning av fastnade markfogar.
Spännringar av polyamid har mycket goda glidegenskaper. De hjälper till att säkert lossa fasta leder genom jämn kraftfördelning.
  • Genom en jämn kraftfördelning kan fastsittande skarvar lossas på ett säkert sätt.
  • På grund av sina materialegenskaper har dragringar mycket goda glidegenskaper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10/Pk.
Objektbeskrivning För att säkra säkerhetsslipningen
Typ Skydda
Ledstorlek NS 24/29
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato