Läs mer
DWK Life Sciences Säkerhet, för säkerhetsstandard jorduttag
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Ledstorlek:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
Spännringar av polyamid har mycket goda glidegenskaper. De hjälper till att säkert lossa fasta leder genom jämn kraftfördelning.
- Genom en jämn kraftfördelning kan fastsittande skarvar lossas på ett säkert sätt.
- På grund av sina materialegenskaper har dragringar mycket goda glidegenskaper.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Objektbeskrivning | För att säkra säkerhetsslipningen |
| Typ | Skydda |
| Ledstorlek | NS 19/26 |