Läs mer
Brady™ SafeKey-hänglås - aluminium med 38 mm stålbygel, olika nyckel
Produktkod. 17170291
Change view
Färg:
Blått
Brun
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Silver
Svart
Kvantitet:
1 st
6-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kvantitet unitSize
17170291 Silver 1 st Varje
17180291 Svart 1 st -
17100311 Orange 1 st Varje
17110311 Klart 1 st -
17100331 Brun 1 st -
17110331 Blått 1 st -
17140361 Orange 6-pack -
17120331 Gult 1 st -
17180341 Rött 1 st -
17180361 Lila 1 st -
17190271 Gult 6-pack -
17150291 Svart 6-pack -
17160301 Klart 6-pack Paket med 6
17140321 Silver 6-pack -
17120341 Brun 6-pack Paket med 6
17130341 Blått 6-pack -
17140341 Rött 6-pack -
17180371 Lila 6-pack -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 17170291 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 150242
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De ultimata låsen för tunga säkerhetsapplikationer inomhus och utomhus.
  • Bradys hänglås är tillverkade med solid aluminiumkropp och ™stålbygel, och är lätta och robusta
  • Komplimanger till Brady™ SafeKey hänglåssortiment och har samma funktioner
  • Lås är kemiska och korrosionsbeständiga
  • Den unika låsmekanismen är isolerad och har 6 precisionsstål tillhållarblad för ett stort antal nyckelskillnader och manipuleringsmotstånd
  • Den färgmatchade nyckeln och låskroppen möjliggör en snabb identifiering i applikationen
  • 1 nyckel medföljer varje lås
  • Anpassad nycklar, gravering, kartläggning, Master Key och Grand Master Key är tillgängliga
Specifikationer
Produkttyp Nycklarade hänglås
Nyckeltyp Knappad olika
Alternativt artikelnummer ALU-SLV-38ST-KD
Färg Silver
Material Anodiserad aluminium
Diameter (engelska) Shackle 0,25 tum
Diameter (metrisk) bygel 6.4 mm
Höjd (engelska) Shackle 1,5 tum
Höjd (metrisk) bygel 38 mm
Material (bygel) Stål
Antal pins 6
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 1,5 tum
Width (engelska) Shackle 1,3 tum.
Bredd (metrisk) 38 mm
Bredd (metrisk) bygel 33 mm