Läs mer
Brady™ SafeKey-hänglås - aluminium med 76 mm stålbygel, lika med nyckel
Produktkod. 17180271 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Blått
Brun
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Silver
Svart
Kvantitet:
3-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kvantitet Förpackningsstorlek
17180271 Rött 3-pack -
17170271 Svart 3-pack -
17130321 Blått 3-pack -
17100341 Brun 3-pack -
17130291 Klart 3-pack -
17130361 Orange 3-pack -
17110341 Lila 3-pack -
17120321 Silver 3-pack Paket med 3
17140291 Gult 3-pack Paket med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17180271 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 150218
Beräknad leverans: 15-12-2026
De ultimata låsen för tunga säkerhetsapplikationer inomhus och utomhus.
  • Bradys hänglås är tillverkade med solid aluminiumkropp och ™stålbygel, och är lätta och robusta
  • Komplimanger till Brady™ SafeKey hänglåssortiment och har samma funktioner
  • Lås är kemiska och korrosionsbeständiga
  • Den unika låsmekanismen är isolerad och har 6 precisionsstål tillhållarblad för ett stort antal nyckelskillnader och manipuleringsmotstånd
  • Den färgmatchade nyckeln och låskroppen möjliggör en snabb identifiering i applikationen
  • 1 nyckel medföljer varje lås
  • Anpassad nycklar, gravering, kartläggning, Master Key och Grand Master Key är tillgängliga
Specifikationer
Produkttyp Nycklarade hänglås
Nyckeltyp Likadant
Alternativt artikelnummer ALU-RED-76ST-KA3PK
Färg Rött
Material Anodiserad aluminium
Diameter (engelska) Shackle 0,25 tum
Diameter (metrisk) bygel 6.4 mm
Höjd (engelska) Shackle 3 tum
Höjd (metrisk) bygel 76 mm
Material (bygel) Stål
Antal pins 6
Kvantitet 3-pack
Bredd (engelska) 1,5 tum
Width (engelska) Shackle 1,3 tum.
Bredd (metrisk) 38 mm
Bredd (metrisk) bygel 33 mm