Läs mer
Brady™ SafeKey kompakta hänglås - Nylon med 25 mm plastbygel, nyckelad annorlunda
Produktkod. 17190241
Change view
Färg:
Blått
Brun
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Svart
Vitt
Kvantitet:
1 st
6-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kvantitet unitSize
17190241 Rött 1 st Varje
17100251 Gult 1 st -
17110251 Klart 1 st -
17120251 Blått 1 st -
17130251 Svart 1 st -
17140251 Orange 1 st Varje
17150251 Lila 1 st -
17160251 Brun 1 st -
17170251 Vitt 1 st Varje
17170261 Rött 6-pack -
17180261 Gult 6-pack -
17190261 Klart 6-pack -
17100271 Blått 6-pack -
17110271 Svart 6-pack Paket med 6
17120271 Orange 6-pack -
17130271 Lila 6-pack Paket med 6
17140271 Brun 6-pack Paket med 6
17150271 Vitt 6-pack Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 17190241 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 150180
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett litet och lätt sortiment av hänglås lämpliga för energiisoleringsprogram eller i små utrymmen.
  • Komplimanger till Brady™ SafeKey hänglåssortiment och har samma funktioner
  • Den nydesignade och innovativa nyckelmekanismen ger dig mycket mer unika nyckelmöjligheter än ett konventionellt standard säkerhetshänglås, utan att offra en säker lockout
  • Den unika låsmekanismen är isolerad och icke-ledande för att skydda arbetare från stötar när nyckeln sätts in
  • Låsmekanismen har 6 precisionsståltillhållarblad för ett stort antal nyckelskillnader och manipuleringsmotstånd
  • Lås är kompakta och lätta och motstår slag, temperatur, kemikalier och korrosion
  • Deras icke-ledande, icke-gnistgivande kropp har en räfflad design för enklare grepp och hantering
  • Den färgmatchade nyckeln och låskroppen möjliggör en snabb identifiering i applikationen
  • 1 nyckel medföljer varje lås
  • Anpassad nycklar, gravering, kartläggning, Master Key och Grand Master Key är tillgängliga
Specifikationer
Produkttyp Nycklarade hänglås
Nyckeltyp Knappad olika
Alternativt artikelnummer CPT-RED-25PL-KD
Färg Rött
Material Nylon
Diameter (engelska) Shackle 0,19 tum
Diameter (metrisk) bygel 4.7 mm
Höjd (engelska) Shackle 1 tum
Höjd (metrisk) bygel 25 mm
Material (bygel) Plast
Antal pins 6
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 1,3 tum.
Width (engelska) Shackle 1 tum
Bredd (metrisk) 33 mm
Bredd (metrisk) bygel 26 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.