Läs mer
Brady™ SafeKey kompakta hänglås - Nylon med 25 mm plastbygel, nyckelad annorlunda
Handla allt Brady ProdukterBeskrivning
- Komplimanger till Brady™ SafeKey hänglåssortiment och har samma funktioner
- Den nydesignade och innovativa nyckelmekanismen ger dig mycket mer unika nyckelmöjligheter än ett konventionellt standard säkerhetshänglås, utan att offra en säker lockout
- Den unika låsmekanismen är isolerad och icke-ledande för att skydda arbetare från stötar när nyckeln sätts in
- Låsmekanismen har 6 precisionsståltillhållarblad för ett stort antal nyckelskillnader och manipuleringsmotstånd
- Lås är kompakta och lätta och motstår slag, temperatur, kemikalier och korrosion
- Deras icke-ledande, icke-gnistgivande kropp har en räfflad design för enklare grepp och hantering
- Den färgmatchade nyckeln och låskroppen möjliggör en snabb identifiering i applikationen
- 1 nyckel medföljer varje lås
- Anpassad nycklar, gravering, kartläggning, Master Key och Grand Master Key är tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Nycklarade hänglås |
| Nyckeltyp | Knappad olika |
| Alternativt artikelnummer | CPT-GRN-25PL-KD6PK |
| Färg | Klart |
| Material | Nylon |
| Diameter (engelska) Shackle | 0,19 tum |
| Diameter (metrisk) bygel | 4.7 mm |
| Höjd (engelska) Shackle | 1 tum |
| Höjd (metrisk) bygel | 25 mm |
| Material (bygel) | Plast |
| Visa mer |