Läs mer
Brady™ SafeKey hänglås - Nylon med 38 mm plastbygel, nyckelad annorlunda
Produktkod. 17190381 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Blått
Brun
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Svart
Vitt
Kvantitet:
1 st
6-pack
Unit Size:
Varje
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Färg Kvantitet Unit Size
17190381 Vitt 1 st -
17170281 Orange 1 st -
17180281 Svart 1 st Varje
17190281 Gult 1 st -
17180311 Lila 1 st -
17190311 Klart 1 st -
17170351 Brun 1 st -
17140371 Rött 1 st -
17100391 Blått 1 st Varje
17100281 Blått 6-pack -
17120311 Gult 6-pack -
17190341 Vitt 6-pack -
17100351 Brun 6-pack -
17110351 Orange 6-pack -
17120351 Rött 6-pack -
17190361 Klart 6-pack -
17110381 Lila 6-pack -
17120381 Svart 6-pack -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Product Code. 17190381 Supplier Brady™ Supplier No. 150365
I lager
De ultimata låsen för alla dina säkerhets- och säkerhetsbehov
  • Komplimanger till Brady™ SafeKey hänglåssortiment och har samma funktioner
  • Den nydesignade och innovativa nyckelmekanismen ger dig mycket mer unika nyckelmöjligheter än ett konventionellt standard säkerhetshänglås, utan att offra en säker lockout
  • Den unika låsmekanismen är isolerad och icke-ledande för att skydda arbetare från stötar när nyckeln sätts in
  • Låsmekanismen har 6 precisionsståltillhållarblad för ett stort antal nyckelskillnader och manipuleringsmotstånd
  • Lås är lätta och motstår slag, temperatur, kemikalier och korrosion
  • Deras icke-ledande, icke-gnistgivande kropp har en räfflad design för enklare grepp och hantering
  • Den färgmatchade nyckeln och låskroppen möjliggör en snabb identifiering i applikationen
  • 1 nyckel medföljer varje lås
  • Nyckelhållning (Nyckeln ’släpps inte förrän hänglåsbygeln är ordentligt stängd)
  • Anpassad nycklar, gravering, kartläggning, Master Key och Grand Master Key är tillgängliga
Specifications
Produkttyp Nycklarade hänglås
Nyckeltyp Knappad olika
Alternativt artikelnummer NYL-WHT-38PL-KD
Färg Vitt
Material Nylon
Diameter (engelska) Shackle 0,25 tum
Diameter (metrisk) bygel 6.4 mm
Höjd (engelska) Shackle 1,5 tum
Höjd (metrisk) bygel 38 mm
Material (bygel) Plast
Antal pins 6
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 1,5 tum
Width (engelska) Shackle 1,3 tum.
Bredd (metrisk) 38 mm
Bredd (metrisk) bygel 33 mm