Description
- Vikt 3-paneldesign anpassar sig till olika ansiktsformer och storlekar
- Tätningsskum på både övre och nedre paneler säkerställer en idealisk tätning samtidigt som det ger oöverträffad komfort för bäraren
- Lätt att sätta på och justera tack vare glidbara elastiska remmar och en åtdragningsring
- Dess individuella förpackning hjälper till att kontrollera risken för kontaminering
Specifications
Specifications
| Färg | Vitt |
| Designtyp | Platt vikning |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Filtertyp | FFP3 |
| Material | Polypropen |
| Produkttyp | Allmän partikelandningsmask |
| Storlek | En storlek |
| Med utandningsventil | Nej |