Läs mer
DuPont™ Tyvek 500 Xpert överdragsoverall med huva
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11713103 Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
7X-stor
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Produktkod. 11713103
Brand: DuPont™ D14663977
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Består av flashspunnen högdensitetspolyeten. DuPont™ Tyvek™ Classic Xpert överdragsoverall med huva är genomsläpplig för både luft och vattenånga, men stöter ändå bort vattenbaserade vätskor och aerosoler och erbjuder en utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer.
  • Robust men ändå lätt (<180 g per plagg)
  • Elastisk över ansikte, handleder och fotleder samt indragen, elastisk midja
  • Rymlig i grenen för rörelsefrihet
  • Stor dragkedja som är lätt att greppa
  • 3-delad huva för optimal passform till huvud och ansikte när du vänder dig om
  • Vit, storlekar S till XXXL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek Betydande
Material Flashspunnen HDPE
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk på baksidan
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel
Förslutningstyp Självlåsande dragkedja med flik
Sömtyp Sydd
Certifikat och efterlevnad Category III, Type 5-B and 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Storlek (metrisk) bröst 100 till 108 cm
För användning med (applikation) Pharmaceutical handling, chemical processing, the oil and gas industry, general maintenance and operations, automatic spray painting and many others.
Kvantitet 100/Pk.
Stil Classic Xpert
Visa mer Visa mindre
Användaren bör göra en riskbedömning för att fastställa vilket skydd som krävs.