Beskrivning
Består av flashspunnen högdensitetspolyeten. DuPont™ Tyvek™ Classic Xpert överdragsoverall med huva är genomsläpplig för både luft och vattenånga, men stöter ändå bort vattenbaserade vätskor och aerosoler och erbjuder en utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer.
- Robust men ändå lätt (<180 g per plagg)
- Elastisk över ansikte, handleder och fotleder samt indragen, elastisk midja
- Rymlig i grenen för rörelsefrihet
- Stor dragkedja som är lätt att greppa
- 3-delad huva för optimal passform till huvud och ansikte när du vänder dig om
- Vit, storlekar S till XXXL
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Överdragsoveraller med huva |
| Storlek | 2X-large |
| Material | Flashspunnen HDPE |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk på baksidan |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Huva typ | 3-panel |
| Visa mer |
Användaren bör göra en riskbedömning för att fastställa vilket skydd som krävs.