Läs mer
DuPont™ Tyvek 500 Xpert överdragsoverall med huva
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12991345 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
7X-stor
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12991345 Intermediär Paket med 25
11743103 Liten Paket med 100
12971345 Liten Paket med 25
11703103 Intermediär Paket med 100
12911355 Betydande Paket med 25
11713103 Betydande Paket med 100
11723103 X-large Paket med 100
12931355 X-large Paket med 25
13025683 X-large -
12951355 2X-large Paket med 25
11733103 2X-large Paket med 100
12961355 3X-large Paket med 25
11753103 3X-large Paket med 100
13085673 3X-large -
17402893 4X-stor -
17412893 5X-stor -
17422893 6X-stor -
17432893 7X-stor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 12991345 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D14663967
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3320.79 SEK
    2461.02 SEK / Paket med 25
    Save 859.77 SEK
    25% Av
View all promotions
I lager
Add to basket
Add to basket
Består av flashspunnen högdensitetspolyeten. DuPont™ Tyvek™ Classic Xpert överdragsoverall med huva är genomsläpplig för både luft och vattenånga, men stöter ändå bort vattenbaserade vätskor och aerosoler och erbjuder en utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer.
  • Robust men ändå lätt (<180 g per plagg)
  • Elastisk över ansikte, handleder och fotleder samt indragen, elastisk midja
  • Rymlig i grenen för rörelsefrihet
  • Stor dragkedja som är lätt att greppa
  • 3-delad huva för optimal passform till huvud och ansikte när du vänder dig om
  • Vit, storlekar S till XXXL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek Intermediär
Material Flashspunnen HDPE
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk på baksidan
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel
Förslutningstyp Självlåsande dragkedja med flik
Sömtyp Sydd
Motstånd Vätska, Partikel, Kemikalier
Certifikat och efterlevnad Category III, Type 5-B and 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Storlek (metrisk) bröst 92 till 100 cm
För användning med (applikation) Pharmaceutical handling, chemical processing, the oil and gas industry, general maintenance and operations, automatic spray painting and many others.
Kvantitet 100/Pk.
Stil Classic Xpert
Show More Show Less
Användaren bör göra en riskbedömning för att fastställa vilket skydd som krävs.