Läs mer
DuPont™ Tyvek 500 Xpert överdragsoverall med huva
Produktkod. 17412893 Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
7X-stor
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Codice prodotto. 17412893
Marca: DuPont™ D15553614
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Består av flashspunnen högdensitetspolyeten. DuPont™ Tyvek™ Classic Xpert överdragsoverall med huva är genomsläpplig för både luft och vattenånga, men stöter ändå bort vattenbaserade vätskor och aerosoler och erbjuder en utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer.
  • Robust men ändå lätt
  • 3-delad huva för optimal passform till huvud och ansikte när du vänder dig om
  • Elastisk över ansikte, handleder och fotleder samt indragen, elastisk midja
  • Rymlig i grenen för rörelsefrihet
  • Stor dragkedja som är lätt att greppa
  • Mycket lågt inåtläckage tack vare optimerad design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Storlek 5X-stor
Färg Vitt
Förslutningstyp Dragkedja
Sömtyp Sydd
Certifieringar/efterlevnad (Europa) (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5
Användaren bör göra en riskbedömning för att fastställa vilket skydd som krävs.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato