Läs mer
DuPont™ Tyvek 500 Xpert överdragsoverall med huva
Produktkod. 17422893 Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
7X-stor
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Produktkod. 17422893
Brand: DuPont™ D15553615
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Består av flashspunnen högdensitetspolyeten. DuPont™ Tyvek™ Classic Xpert överdragsoverall med huva är genomsläpplig för både luft och vattenånga, men stöter ändå bort vattenbaserade vätskor och aerosoler och erbjuder en utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer.
  • Robust men ändå lätt
  • 3-delad huva för optimal passform till huvud och ansikte när du vänder dig om
  • Elastisk över ansikte, handleder och fotleder samt indragen, elastisk midja
  • Rymlig i grenen för rörelsefrihet
  • Stor dragkedja som är lätt att greppa
  • Mycket lågt inåtläckage tack vare optimerad design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek 6X-stor
Färg Vitt
Förslutningstyp Dragkedja
Sömtyp Sydd
Certifieringar/efterlevnad (Europa) (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5
Användaren bör göra en riskbedömning för att fastställa vilket skydd som krävs.