Läs mer
DuPont™ Tyvek 500 Xpert överdragsoverall med huva
Produktkod. 17432893 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
7X-stor
Pakningsstørrelse:
Paket med 100
Paket med 25
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Storlek Pakningsstørrelse
17432893 7X-stor -
11743103 Liten Paket med 100
12971345 Liten Paket med 25
11703103 Intermediär Paket med 100
12991345 Intermediär Paket med 25
12911355 Betydande Paket med 25
11713103 Betydande Paket med 100
11723103 X-large Paket med 100
12931355 X-large Paket med 25
13025683 X-large -
12951355 2X-large Paket med 25
11733103 2X-large Paket med 100
12961355 3X-large Paket med 25
11753103 3X-large Paket med 100
13085673 3X-large -
17402893 4X-stor -
17412893 5X-stor -
17422893 6X-stor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17432893 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15553616
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15682.67 SEK
    11400.11 SEK / Paket med 100
    Save 4282.56 SEK
    27% Av
Beräknad leverans: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Består av flashspunnen högdensitetspolyeten. DuPont™ Tyvek™ Classic Xpert överdragsoverall med huva är genomsläpplig för både luft och vattenånga, men stöter ändå bort vattenbaserade vätskor och aerosoler och erbjuder en utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer.
  • Robust men ändå lätt
  • 3-delad huva för optimal passform till huvud och ansikte när du vänder dig om
  • Elastisk över ansikte, handleder och fotleder samt indragen, elastisk midja
  • Rymlig i grenen för rörelsefrihet
  • Stor dragkedja som är lätt att greppa
  • Mycket lågt inåtläckage tack vare optimerad design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Storlek 7X-stor
Färg Vitt
Förslutningstyp Dragkedja
Sömtyp Sydd
Certifieringar/efterlevnad (Europa) (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5
Användaren bör göra en riskbedömning för att fastställa vilket skydd som krävs.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.