Läs mer
Medicom™ Safetouch™ Anslut mjuka latexhandskar
Produktkod. 17910902 Handla allt Medicom Produkter
Change view
Storlek:
X-Small
Intermediär
Betydande
X-large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17910902 X-Small
17930902 Intermediär
17940902 Betydande
17950902 X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Latex är ett naturligt material som innehåller protein som kan orsaka allergier. Denna produkt får endast användas på intakt hud. Återanvänd inte.
Produktkod. 17910902 Leverantör Medicom™ Leverantörsnummer 1130A
Latex är ett naturligt material som innehåller protein som kan orsaka allergier. Denna produkt får endast användas på intakt hud. Återanvänd inte.
Safetouch™ Connect Soft Latex Handskar är puderfria med texturerade fingertoppar och ger snabbare handskar tack vare sin inre polymerbeläggning, vilket gör dem idealiska för den medicinska och industriella sektorn.
  • Hög elasticitet och fingerfärdighet
  • Vattentät och lufttät
  • Kategori III
  • Ambidexter
  • Rekommenderas för medicinska och industriella tillämpningar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 16604, ISO 10993, ISO 13485, ISO 9001
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EU-förordning 2017/745, EN 455-2, EN 455-4, EN 455-1, EN 455-3, EU-förordning 2016/425, EN ISO 374-1 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård, Industriell
Färg Naturlig
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Texturerad med fingertoppar
Finger Thickness (English) 3,15 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.08 mm
Latexfri Nej
Material Latex
Palm Thickness (English) 3,15 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.08 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Undersökningshandskar av latex
Storlek X-Small
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 3,15 mil
Tjocklek (metrisk) 0.08 mm
Längd (engelska) 9,45 tum.
Längd (metrisk) 240 mm