Läs mer
Medicom™ Safetouch™ Anslut mjuka latexhandskar
Produktkod. 17940902 Handla allt Medicom Produkter
Change view
Storlek:
X-Small
Intermediär
Betydande
X-large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17940902 Betydande
17910902 X-Small
17930902 Intermediär
17950902 X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Latex är ett naturligt material som innehåller protein som kan orsaka allergier. Denna produkt får endast användas på intakt hud. Återanvänd inte.
Produktkod. 17940902 Leverantör Medicom™ Leverantörsnummer 1130D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1033.05 SEK
    847.36 SEK / Paket med 1000
    Save 185.69 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Latex är ett naturligt material som innehåller protein som kan orsaka allergier. Denna produkt får endast användas på intakt hud. Återanvänd inte.
Safetouch™ Connect Soft Latex Handskar är puderfria med texturerade fingertoppar och ger snabbare handskar tack vare sin inre polymerbeläggning, vilket gör dem idealiska för den medicinska och industriella sektorn.
  • Hög elasticitet och fingerfärdighet
  • Vattentät och lufttät
  • Kategori III
  • Ambidexter
  • Rekommenderas för medicinska och industriella tillämpningar
Especificaciones
Certifikat och efterlevnad ISO 16604, ISO 10993, ISO 13485, ISO 9001
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EU-förordning 2017/745, EN 455-2, EN 455-4, EN 455-1, EN 455-3, EU-förordning 2016/425, EN ISO 374-1 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård, Industriell
Färg Naturlig
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Texturerad med fingertoppar
Finger Thickness (English) 3,15 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.08 mm
Latexfri Nej
Material Latex
Palm Thickness (English) 3,15 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.08 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Undersökningshandskar av latex
Storlek Betydande
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 3,15 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.08 mm
Längd (engelska) 9,45 tum.
Längd (metrisk) 240 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.