Läs mer
Medicom™ Safetouch™ Anslut mjuka latexhandskar
Produktkod. 17950902 Handla allt Medicom Produkter
Change view
Storlek:
X-Small
Medium
Large
X-Large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17950902 X-Large
17910902 X-Small
17930902 Medium
17940902 Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Latex är ett naturligt material som innehåller protein som kan orsaka allergier. Denna produkt får endast användas på intakt hud. Återanvänd inte.
Produktkod. 17950902 Leverantör Medicom™ Leverantörsnummer 1130E
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Latex är ett naturligt material som innehåller protein som kan orsaka allergier. Denna produkt får endast användas på intakt hud. Återanvänd inte.
Safetouch™ Connect Soft Latex Handskar är puderfria med texturerade fingertoppar och ger snabbare handskar tack vare sin inre polymerbeläggning, vilket gör dem idealiska för den medicinska och industriella sektorn.
  • Hög elasticitet och fingerfärdighet
  • Vattentät och lufttät
  • Kategori III
  • Ambidexter
  • Rekommenderas för medicinska och industriella tillämpningar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 16604, ISO 10993, ISO 13485, ISO 9001
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EU Regulation 2017/745, EN 455-2, EN 455-4, EN 455-1, EN 455-3, EU regulation 2016/425, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420
Accelerator gratis No
Användningsområden Healthcare, Industrial
Färg Natural
Disponibel Single-use
Exteriör finish Fingertip Textured
Fingertjocklek (engelska) 3.15 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.08 mm
Latexfri No
Material Latex
Palmtjocklek (engelska) 3.15 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.08 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Latex Examination Gloves
Storlek X-Large
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (engelska) 3.15 mil
Tjocklek (metrisk) 0.08 mm
Längd (engelska) 9.45 in.
Längd (metrisk) 240 mm