Läs mer
Medicom™ Safetouch™ Anslut mjuka latexhandskar
Produktkod. p-200020514 Handla allt Medicom Produkter
Storlek:
X-Small
Medium
Large
X-Large
Latex är ett naturligt material som innehåller protein som kan orsaka allergier. Denna produkt får endast användas på intakt hud. Återanvänd inte.
Produktkod. 17910902
Brand: Medicom™ 1130A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Latex är ett naturligt material som innehåller protein som kan orsaka allergier. Denna produkt får endast användas på intakt hud. Återanvänd inte.
Safetouch™ Connect Soft Latex Handskar är puderfria med texturerade fingertoppar och ger snabbare handskar tack vare sin inre polymerbeläggning, vilket gör dem idealiska för den medicinska och industriella sektorn.
  • Hög elasticitet och fingerfärdighet
  • Vattentät och lufttät
  • Kategori III
  • Ambidexter
  • Rekommenderas för medicinska och industriella tillämpningar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 16604, ISO 10993, ISO 13485, ISO 9001
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EU Regulation 2017/745, EN 455-2, EN 455-4, EN 455-1, EN 455-3, EU regulation 2016/425, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420
Accelerator gratis No
Användningsområden Healthcare, Industrial
Färg Natural
Disponibel Single-use
Exteriör finish Fingertip Textured
Fingertjocklek (engelska) 3.15 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.08 mm
Latexfri No
Material Latex
Palmtjocklek (engelska) 3.15 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.08 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Latex Examination Gloves
Storlek X-Small
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (engelska) 3.15 mil
Tjocklek (metrisk) 0.08 mm
Längd (engelska) 9.45 in.
Längd (metrisk) 240 mm