Beskrivning
- God elasticitet
- Bra fingerfärdighet
- Dess släta utseende ger den en lämplig känsla och grepp om föremål
- Vattentät och lufttät handske
- Rekommenderas för medicinska, industriella och jordbruksmiljöer
Specifica
Specifica
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Sjukvård |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Genomskinlig |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Exteriör finish | Smidigt |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.08 mm |
| Latexfri | Ja |
| Material | Vinyl |
| Handflatans tjocklek (metrisk) | 0.08 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?