Läs mer
WLD Tec™ Säkerhetsadapter 360
Beskrivning
- För Flame 100.
- Med integrerad tryckregulator
- För patroner CV 360, 52 g från Camping Gaz .
- Kontinuerlig patrondrift 65 minuter.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Flame100 |