Läs mer
WLD Tec™ Säkerhetsadapter
Produktkod. 12812184
Change view
För användning med (utrustning):
Gasprofi 1 SCS-serien
Produktkod. För användning med (utrustning)
12812184 Gasprofi 1 SCS-serien
1 options
Produktkod. 12812184 Leverantör WLD Tec™ Leverantörsnummer 6.000.750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1239.00 SEK
    954.78 SEK / Paket med 1
    Save 284.22 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 26-01-2027
Specifikationer
Produkttyp Adapter
För användning med (utrustning) Gasprofi 1 SCS-serien
Inkluderar Integrerad tryckregulator 50 mbar för gaspatron
Antal per förpackning 1 st.