Läs mer
Micronova™ Säkerhetspåsskärare
BIOPHARMA
Produktkod. 12940235 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Färg:
Gult
Orange
Längd (metrisk):
15,2 cm
16,5 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12940235 Orange 15,2 cm Paket med 50
16407685 Gult 16,5 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12940235 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer BC01IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5860.00 SEK
    5636.23 SEK / Paket med 50
    Save 223.77 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Säkerhetsskär av plast för engångsbruk är utformad med ett ergonomiskt handtag och säkerhetsbladskydd för användning med råvarupåsar och produktionsmaterial i kontrollerade miljöer och stödområden. Tillgänglig gammabestrålad.
De Micronova Safety Bag Cutter är designad med ett ergonomiskt handtag och säkerhetsbladskydd, vilket eliminerar behovet av att byta blad på grund av att den lossnar. Finns med ett valfritt infällbart säkerhetsskydd.
  • Säker skärare för råvarupåsar och produktionsförnödenheter
  • Ergonomiskt engångshandtag i plast
  • För användning i kontrollerade miljöer och stödområden
  • Valfritt infällbart säkerhetsskydd
  • Tillgänglig gammabestrålad
Specifikationer
Produkttyp Påsöppnare
Färgkodad Ja
Handtagsmaterial Plast
Typ av handtag Infällbar
Tips Typ Blad
Doft Oparfymerad
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 certifierad anläggning; Intyg om bestrålningsbearbetning och intyg om överensstämmelse
Färg Orange
Innehåll och lagring Omgivningstemperatur (rekommenderas mellan 15 °C till 30 °C). Förvara inte i direkt solljus. Förvara produkten i ett utrymme som är skyddat från extrema temperatur- och luftfuktighetsfluktuationer och borta från ultravioletta källor.
Beskrivning Automatiskt indragbar
Diameter (engelska) 1,125 tum
Diameter (metrisk) 2.9 cm
Mått (L x B x H) 6 x 1,5 x ,5 tum (11,2 x 3,8 x 1,8 cm)
Disponibel Engångsbruk
Filtrerade Ej filtrerad
Brännbar Nej
För användning med (applikation) Skärpåsar i kontrollerade miljöer för att öppna råvaruförpackningar.
Höjd (engelska) 0,5 tum
Höjd (metrisk) 1.8 cm
Längd (engelska) 6 tum
Längd (metrisk) 15,2 cm
Längd (metrisk) spets 3.8 cm
Material Rostfritt stålblad, kopolymerhölje
Förpackning Förpackad i LDPE-påse, LDPE-fodral. ECT-klassad väska av 100 % återvunnet material
Kvantitet 50/Cs.
Motståndskraftig mot Standard desinfektionsmedel och rengöringslösningar
Storlek 8 x 8 x 8 tum.
Bredd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 3.8 cm