Läs mer
Micronova™ Säkerhetspåsskärare
Handla allt Micronova Produkter
Färg:
Gult
Orange
Längd (metrisk):
15,2 cm
16,5 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
De Micronova Safety Bag Cutter är designad med ett ergonomiskt handtag och säkerhetsbladskydd, vilket eliminerar behovet av att byta blad på grund av att den lossnar. Finns med ett valfritt infällbart säkerhetsskydd.
- Säker skärare för råvarupåsar och produktionsförnödenheter
- Ergonomiskt engångshandtag i plast
- För användning i kontrollerade miljöer och stödområden
- Valfritt infällbart säkerhetsskydd
- Tillgänglig gammabestrålad
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bag Opener |
| Färgkodad | Ja |
| Handtagsmaterial | Plast |
| Typ av handtag | Infällbar |
| Tips Typ | Blad |
| Doft | Oparfymerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 certifierad anläggning; Intyg om bestrålningsbearbetning och intyg om överensstämmelse |
| Färg | Orange |
| Visa mer |