Läs mer
Slice™ Säkerhetsblad
Produktkod. 16493619
Change view
Längd (engelska):
1,31 tum.
2,56 tum.
Stil:
Rundad spets
Spetsig spets
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Stil
16493619 2,56 tum. Rundad spets
16403629 2,56 tum. Spetsig spets
16413609 1,31 tum. Rundad spets
16423609 1,31 tum. Spetsig spets
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16493619 Leverantör Slice™ Leverantörsnummer 10526
Fyll på lagret och spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28009
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finger-friendly™ blad är säkrare att röra än traditionella blad
  • Finger-friendly™ kanten förblir skarp 11x längre
  • Minskar skador, sänker kostnader
  • Gnistfri, icke-ledande, icke-magnetisk
  • Säker upp till 1600 grader Celsius
  • Kemiskt inert, rostar aldrig
  • Utan verktygsbladsbyte
  • Färre bladbyten = färre skador
  • Specifikationer
    Produkttyp Spetsig spets
    För användning med (utrustning) Sice™ handtag: 10550, 10554, 10558, 10585
    Längd (engelska) 2,56 tum.
    Längd (metrisk) 65 mm
    Material Zirkoniumoxid
    Färg Vitt
    För användning med (applikation) Säker skärning
    Inkluderar 3 dubbelsidiga Utility Knife-blad
    Antal per förpackning 3 Pk.
    Stil Rundad spets
    Vikt (engelska) 0,17 oz.
    Vikt (metrisk) 4.8 g
    Bredd (engelska) 0,47 tum.
    Bredd (metrisk) 12 mm