Läs mer
Slice™ Säkerhetsblad
Längd (engelska):
1,31 tum.
2,56 tum.
Stil:
Rundad spets
Spetsig spets
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Spetsig spets |
| För användning med (utrustning) | Sice™ handtag: 10550, 10554, 10558, 10585 |
| Längd (engelska) | 2,56 tum. |
| Längd (metrisk) | 65 mm |
| Material | Zirkoniumoxid |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Säker skärning |
| Inkluderar | 3 dubbelsidiga Utility Knife-blad |
| Antal per förpackning | 3 Pk. |
| Stil | Rundad spets |
| Visa mer |