Läs mer
Fisherbrand™ Säkerhetsflaskhållare
Produktkod. 17880772 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Blått
Klart
Rött
Svart
Storlek:
1,5 l
4,5 l
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Storlek
17880772 Klart 1,5 l
17800782 Svart 1,5 l
17890772 Blått 1,5 l
17820782 Rött 1,5 l
17850782 Blått 4,5 l
17840782 Rött 4,5 l
17830782 Svart 4,5 l
17810782 Klart 4,5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17880772
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Safety Bottle Carrier ger ett säkert och pålitligt sätt att transportera en mängd olika reagenser på flaska i ditt labb.
  • Robust design
  • Ergonomiskt handtag förhindrar utmattning av händer och relaterade olyckor vid transport av tyngre last
  • Handtaget kan tryckas ner till vardera sidan för enklare lastning och lossning
  • Centreringsringen stabiliserar flaskan i mitten av hållaren för säkrare, stadigare transport
  • Bärare finns i fyra färger med angivna märkningsområden för enkel identifiering
  • Tillverkad av kemiskt resistent termoplastisk elastomer - PP-blandning
Specifikationer
Beskrivning Säkerhetsflaskhållare, 1,5 L, grön
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Håller Flaskor
Material Polypropen
Positioner 1
Form Cylindrisk
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Transport av regeanter på flaska
För användning med (utrustning) 1,5 L flaskor
Storlek 1,5 l
Temperaturområde (metriskt). -20 till 60 °C
Längd (metrisk) 11.4 cm
Diameter (metrisk) öppning 11.4 cm
Vikt (metrisk) .25 kg
Inkluderar 1 Säkerhetsflaska Bärarkärl och fästbart handtag
Produkttyp Flaskhållare
Diameter (metrisk) Inre 11.4 cm
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 16,5 cm (25,4 cm höjd, handtag utfällt)
Array 1 x 1
Bredd (metrisk) 11.4 cm