Läs mer
Fisherbrand™ Säkerhetsflaskhållare
Produktkod. 17890772 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Klart
Rött
Svart
Storlek:
1,5 l
4,5 l
Produktkod. 17890772
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Safety Bottle Carrier ger ett säkert och pålitligt sätt att transportera en mängd olika reagenser på flaska i ditt labb.
  • Robust design
  • Ergonomiskt handtag förhindrar utmattning av händer och relaterade olyckor vid transport av tyngre last
  • Handtaget kan tryckas ner till vardera sidan för enklare lastning och lossning
  • Centreringsringen stabiliserar flaskan i mitten av hållaren för säkrare, stadigare transport
  • Bärare finns i fyra färger med angivna märkningsområden för enkel identifiering
  • Tillverkad av kemiskt resistent termoplastisk elastomer - PP-blandning
Specifikationer
Inkluderar 1 Säkerhetsflaska Bärarkärl och fästbart handtag
Produkttyp Flaskhållare
Beskrivning Säkerhetsflaskhållare, 1,5 L, Blå
Array 1 x 1
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Blått
Håller Flaskor
Material Polypropen
Positioner 1
Form Cylindrisk
Hyllor Ingen
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Transport av regeanter på flaska
För användning med (utrustning) 1,5 L flaskor
Storlek 1,5 l
Temperaturområde (metriskt). -20 till 60 °C
Längd (metrisk) 11.4 cm
Bredd (metrisk) 11.4 cm
Höjd (metrisk) 16,5 cm (25,4 cm höjd, handtag förlängt)
Diameter (metrisk) öppning 11.4 cm
Diameter (metrisk) Inre 11.4 cm
Vikt (metrisk) .25 kg