Läs mer
Fisherbrand™ Säkerhetsflaskhållare
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Klart
Rött
Svart
Storlek:
1,5 l
4,5 l
Beskrivning
- Robust design
- Ergonomiskt handtag förhindrar utmattning av händer och relaterade olyckor vid transport av tyngre last
- Handtaget kan tryckas ner till vardera sidan för enklare lastning och lossning
- Centreringsringen stabiliserar flaskan i mitten av hållaren för säkrare, stadigare transport
- Bärare finns i fyra färger med angivna märkningsområden för enkel identifiering
- Tillverkad av kemiskt resistent termoplastisk elastomer - PP-blandning
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | 1 Säkerhetsflaska Bärarkärl och fästbart handtag |
| Produkttyp | Flaskhållare |
| Beskrivning | Säkerhetsflaskhållare, 1,5 L, grön |
| Array | 1 x 1 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Klart |
| Håller | Flaskor |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 1 |
| Form | Cylindrisk |
| Visa mer |