Läs mer
Kartell™ Säkerhetsboxställ
Produktkod. 10571773
Material:
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10571773
Brand: Kartell™ 0057000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kartell™ Säkerhetsboxställ är tillverkat av rostfritt stål och är designat för att kunna rymma upp till tio 200mL behållare och fyra 30mL behållare,
  • Rymmer 10 urinbehållare med kapacitet upp till 200 ml
  • Rymmer 4 pallbehållare med kapacitet upp till 30mL
Specifikationer
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) Urinbehållare och avföringsbehållare
Mått (L x B x H) 332 x 145 x 60mm
Längd (metrisk) 332 mm
Bredd (metrisk) 145 mm
Höjd (metrisk) 60 mm