Läs mer
Justrite™ Säkerhetsskåp Slimline
Beskrivning
1 dörr, självstängande, ej för fenol, salpetersyra/svavelsyra, stål, dubbelvägg, epoxipulverfinish, dubbla ventiler, jordledningsanslutningar, täta trösklar, utjämningsfötter blå 1 651 mm x 591 mm x 457 mm (bxhxd) 83L
Specifikationer
Specifikationer
| Dörr stil | Självstängande |