Läs mer
asecos™ Typ 90 Säkerhetsförvaringsskåp S-CLASSIC-90 med dörröppningssystem
Handla allt asecos ProdukterDescription
- Robust konstruktion och lång livslängd: tregångsdörr, stomme av pulverlackerad stålplåt, säkerhetselement monterade utanför skåpet för ökat skydd mot korrosion
- Användarvänlig och säker (modell .WDAS): dörröppningssystem, bekväm och säker borttagning eller förvaring av containrar
- Ingen obehörig användning: dörrar låsbara med profilcylinder (integration i en befintlig låssystem möjligt)
- Enkel inriktning: justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
- Ventilation: integrerade luftkanaler redo för anslutning ( DN 75) till tekniskt frånluftssystem
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | Brandmotstånd 90 minuter, typtestad i enlighet med EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 överensstämmelse, GS-certifierad, CE-kompatibel |
| Konfiguration | 3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt), 3 x brickhylla, 1 x bottenuppsamlingssump (PP) |
| Djup (metrisk) Exteriör | 616 mm |
| Djup (metrisk) interiör | 524 mm |
| Mått (D x B x H) Inredning | Vänster: 524 x 450 x 1742 mm, höger: 524 mmx 450 x 1742 mm |
| Mått (D x B x H) | 616 x 1196 x 1968 mm |
| Dörr stil | Vinge |
| För användning med (applikation) | Säker och godkänd förvaring av brandfarliga ämnen i arbetsområden |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 1968 mm |
| Höjd (metrisk) interiör | 1742 mm |
| Show More |