Läs mer
asecos™ Typ 90 Säkerhetsförvaringsskåp S-CLASSIC-90 med dörröppningssystem
Handla allt asecos Produkter
Konfiguration:
2 x hylla, 1 x perforerad insats (285 mm), 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt)
2 x lådor (pulverlackerad stålplåt)
3 x brickhylla, 1 x perforerad insats (365 mm), 1 x 55,5 liters bottensump (pulverlackerad stålplåt)
3 x hylla, 1 x perforerad insats (380 mm), 1 x 33 liters bottensump (pulverlackerad stålplåt)
3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt), 3 x brickhylla, 1 x bottenuppsamlingssump (PP)
3 x lådor (pulverlackerad stålplåt)
4 x 19 liters lådor (pulverlackerad stålplåt)
4 x 29 liters lådor (pulverlackerad stålplåt)
4 x 6 liters lådor (pulverlackerad stålplåt)
6 x 19 liters lådor (pulverlackerad stålplåt)
6 x 29 liters lådor (pulverlackerad stålplåt)
6 x 6 liters lådor (pulverlackerad stålplåt)
6 x låda (pulverlackerad stålplåt), 3 x brickhylla, 1 x bottensump (PP)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Robust konstruktion och lång livslängd: tregångsdörr, stomme av pulverlackerad stålplåt, säkerhetselement monterade utanför skåpet för ökat skydd mot korrosion
- Användarvänlig och säker (modell .WDAS): dörröppningssystem, bekväm och säker borttagning eller förvaring av containrar
- Ingen obehörig användning: dörrar låsbara med profilcylinder (integration i en befintlig låssystem möjligt)
- Enkel inriktning: justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
- Ventilation: integrerade luftkanaler redo för anslutning ( DN 75) till tekniskt frånluftssystem
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Brandmotstånd 90 minuter, typtestad i enlighet med EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 överensstämmelse, GS-certifierad, CE-kompatibel |
| Konfiguration | 2 x hylla, 1 x perforerad insats (285 mm), 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt) |
| Djup (metrisk) Exteriör | 616 mm |
| Djup (metrisk) interiör | 524 mm |
| Mått (D x B x H) Inredning | 524 x 1050 x 1072 mm |
| Mått (D x B x H) | 616 x 1196 x 1298 mm |
| Dörr stil | Vinge |
| För användning med (applikation) | Säker och godkänd förvaring av brandfarliga ämnen i arbetsområden |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 1298 mm |
| Höjd (metrisk) interiör | 1072 mm |
| Visa mer |