Läs mer
asecos™ Typ 90 Säkerhetsförvaringsskåp S-CLASSIC-90 med dörröppningssystem
Produktkod. 15983006 Handla allt asecos Produkter
Change view
Konfiguration:
2 x hylla, 1 x perforerad insats (285 mm), 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt)
2 x lådor (pulverlackerad stålplåt)
3 x brickhylla, 1 x perforerad insats (365 mm), 1 x 55,5 liters bottensump (pulverlackerad stålplåt)
3 x hylla, 1 x perforerad insats (380 mm), 1 x 33 liters bottensump (pulverlackerad stålplåt)
3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt), 3 x brickhylla, 1 x bottenuppsamlingssump (PP)
3 x lådor (pulverlackerad stålplåt)
4 x 19 liters lådor (pulverlackerad stålplåt)
4 x 29 liters lådor (pulverlackerad stålplåt)
4 x 6 liters lådor (pulverlackerad stålplåt)
6 x 19 liters lådor (pulverlackerad stålplåt)
6 x 29 liters lådor (pulverlackerad stålplåt)
6 x 6 liters lådor (pulverlackerad stålplåt)
6 x låda (pulverlackerad stålplåt), 3 x brickhylla, 1 x bottensump (PP)
Förpackningsstorlek:
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Konfiguration Förpackningsstorlek
15983006 4 x 19 liters lådor (pulverlackerad stålplåt) Varje
15962846 2 x lådor (pulverlackerad stålplåt) Varje
15982836 2 x hylla, 1 x perforerad insats (285 mm), 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt) Varje
15972846 3 x lådor (pulverlackerad stålplåt) Varje
15904346 3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt), 3 x brickhylla, 1 x bottenuppsamlingssump (PP) Varje
15982536 3 x hylla, 1 x perforerad insats (380 mm), 1 x 33 liters bottensump (pulverlackerad stålplåt) Varje
15912546 3 x brickhylla, 1 x perforerad insats (365 mm), 1 x 55,5 liters bottensump (pulverlackerad stålplåt) Varje
15947466 4 x 6 liters lådor (pulverlackerad stålplåt) Varje
15962546 4 x 29 liters lådor (pulverlackerad stålplåt) Varje
15914346 6 x låda (pulverlackerad stålplåt), 3 x brickhylla, 1 x bottensump (PP) Varje
15967466 6 x 6 liters lådor (pulverlackerad stålplåt) Varje
15903016 6 x 19 liters lådor (pulverlackerad stålplåt) Varje
15982546 6 x 29 liters lådor (pulverlackerad stålplåt) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Endast för inomhusbruk
Produktkod. 15983006 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 3020500133709
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Endast för inomhusbruk
Säker och godkänd förvaring av brandfarliga ämnen i arbetsområden.
  • Robust konstruktion och lång livslängd: tregångsdörr, stomme av pulverlackerad stålplåt, säkerhetselement monterade utanför skåpet för ökat skydd mot korrosion
  • Användarvänlig och säker (modell .WDAS): dörröppningssystem, bekväm och säker borttagning eller förvaring av containrar
  • Ingen obehörig användning: dörrar låsbara med profilcylinder (integration i en befintlig låssystem möjligt)
  • Enkel inriktning: justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
  • Ventilation: integrerade luftkanaler redo för anslutning ( DN 75) till tekniskt frånluftssystem
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Brandmotstånd 90 minuter, typtestad i enlighet med EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 överensstämmelse, GS-certifierad, CE-kompatibel
Konfiguration 4 x 19 liters lådor (pulverlackerad stålplåt)
Djup (metrisk) Exteriör 616 mm
Djup (metrisk) interiör 524 mm
Mått (D x B x H) Inredning 524 x 750 x 1742 mm
Mått (D x B x H) 616 x 896 x 1968 mm
Dörr stil Vinge
För användning med (applikation) Säker och godkänd förvaring av brandfarliga ämnen i arbetsområden
Höjd (metrisk) Exteriör 1968 mm
Höjd (metrisk) interiör 1742 mm
Inkluderar Dörröppningssystem
Modell S90.196.090.WDAS
Antal dörrar 2
Ytbeläggning Pulverlackerad slät
Vikt (metrisk) 400 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 896 mm
Bredd (metrisk) Interiör 750 mm
Färg ljusgrå
Material Stål
Produkttyp Säkerhetsförvaringsskåp