Läs mer
asecos™ Typ 90 Säkerhetsförvaringsskåp S-CLASSIC-90 med dörröppningssystem
Produktkod. p-8012816 Handla allt asecos Produkter
Konfiguration:
2 x hylla, 1 x perforerad insats (285 mm), 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt)
2 x lådor (pulverlackerad stålplåt)
3 x brickhylla, 1 x perforerad insats (365 mm), 1 x 55,5 liters bottensump (pulverlackerad stålplåt)
3 x hylla, 1 x perforerad insats (380 mm), 1 x 33 liters bottensump (pulverlackerad stålplåt)
3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt), 3 x brickhylla, 1 x bottenuppsamlingssump (PP)
3 x lådor (pulverlackerad stålplåt)
4 x 19 liters lådor (pulverlackerad stålplåt)
4 x 29 liters lådor (pulverlackerad stålplåt)
4 x 6 liters lådor (pulverlackerad stålplåt)
6 x 19 liters lådor (pulverlackerad stålplåt)
6 x 29 liters lådor (pulverlackerad stålplåt)
6 x 6 liters lådor (pulverlackerad stålplåt)
6 x låda (pulverlackerad stålplåt), 3 x brickhylla, 1 x bottensump (PP)
Förpackningsstorlek:
Varje
Endast för inomhusbruk
Produktkod. 15962846
Brand: asecos™ 3012200133753
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Endast för inomhusbruk
Säker och godkänd förvaring av brandfarliga ämnen i arbetsområden.
  • Robust konstruktion och lång livslängd: tregångsdörr, stomme av pulverlackerad stålplåt, säkerhetselement monterade utanför skåpet för ökat skydd mot korrosion
  • Användarvänlig och säker (modell .WDAS): dörröppningssystem, bekväm och säker borttagning eller förvaring av containrar
  • Ingen obehörig användning: dörrar låsbara med profilcylinder (integration i en befintlig låssystem möjligt)
  • Enkel inriktning: justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
  • Ventilation: integrerade luftkanaler redo för anslutning ( DN 75) till tekniskt frånluftssystem
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Brandmotstånd 90 minuter, typtestad i enlighet med EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 överensstämmelse, GS-certifierad, CE-kompatibel
Konfiguration 2 x lådor (pulverlackerad stålplåt)
Djup (metrisk) Exteriör 616 mm
Djup (metrisk) interiör 524 mm
Mått (D x B x H) Inredning 524 x 1050 x 1072 mm
Mått (D x B x H) 616 x 1196 x 1298 mm
Dörr stil Vinge
För användning med (applikation) Säker och godkänd förvaring av brandfarliga ämnen i arbetsområden
Höjd (metrisk) Exteriör 1298 mm
Höjd (metrisk) interiör 1072 mm
Inkluderar Dörröppningssystem
Modell S90.129.120.WDAS
Antal dörrar 2
Ytbeläggning Pulverlackerad slät
Vikt (metrisk) 342 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 1196 mm
Bredd (metrisk) Interiör 1050 mm
Färg ljusgrå
Material Stål
Produkttyp Säkerhetsförvaringsskåp