Läs mer
Justrite™ Säkerhetsburk för vätskeavfall
Kapacitet (engelska):
2 gal.
5 gal.
Färg:
Rött
Vitt
Höjd (engelska):
14,8 tum
20 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Inbyggd polyetenpåfyllningsindikator dyker upp för att varna dig om att behållaren nästan är full
- Avfallsburkar av högdensitetspolyeten (HDPE) ger överlägsen kemisk resistens och läckageskydd
- Fjäderbelastad förseglad lock, normalt stängd, ventilerar automatiskt mellan 3 och 5 psig (0,2 och 0,35 bar)
- Handtag och hårdvara i rostfritt stål med spärrsystem håller locket i öppet läge för enkel fyllning och hällning
- Stor munöppning har en inbyggd flamskydd i rostfritt stål för att skydda mot yttre antändning
- Den breda designen ger stabilitet och motstår oavsiktlig vältning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Säkerhetsburkar |
| Beskrivning | Säkerhetsburk för vätskeavfall |
| Kapacitet (engelska) | 2 gal. |
| Färg | Rött |
| För användning med (applikation) | Avfallshantering av vätska |
| Material | HDPE |
| Inkluderar | Handtag och flamskydd i rostfritt stål; Påfyllningsmätare. |
| Höjd (engelska) | 14,8 tum |